Learn More
N-boc-N-n-propyléthylènediamine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15468977
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105628-64-6
Formule moléculaire C10H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.298
Numéro MDL MFCD06658368
Clé InChI XQUOSTRRFPZQLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl n-2-aminoethyl-n-propylcarbamate, 2-amino-ethyl-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-n-propylethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethyl propyl carbamate, carbamic acid, 2-aminoethyl propyl-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci, ambotzbnn1038, acmc-20m8mk, tert-butyl 2-aminoethyl propylcarbamate, tert-butyl n-2-azanylethyl-n-propyl-carbamate, n-2-aminoethyl-n-propylcarbamic acid tert-butyl ester
CID PubChem 14925148
Nom IUPAC N-(2-aminoéthyl)-N-propylcarbamate de tert-butyle
SMILES CCCN(CCN)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-N-n-propylethylenediamine
Poids de la formule 202.29
Pourcentage de pureté 96%
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive