Learn More
N-boc-N-méthyléthylènediamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
261.00€ - 770.00€
Identifiants chimiques
CAS | 121492-06-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.244 |
Numéro MDL | MFCD01317789 |
Clé InChI | QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-boc-n-methylethylenediamine, n-2-aminoethyl-n-methyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-2-aminoethyl-n-methylamine, tert-butyl n-2-aminoethyl-n-methylcarbamate, n-boc-n-methyl-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethyl methyl carbamate, 2-n-boc-n-methylamino ethylamine, n-2-aminoethyl-n-methylcarbamicacidtert-butylester, n-boc-n-methyl ethylenediamine |
CID PubChem | 2756424 |
Nom IUPAC | N-(2-aminoethyl)-N-méthylcarbamate de tert-butyle |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N(C)CCN |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
121492-06-6 | |
174.244 | |
QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N | |
2756424 | |
CC(C)(C)OC(=O)N(C)CCN |
C8H18N2O2 | |
MFCD01317789 | |
n-boc-n-methylethylenediamine, n-2-aminoethyl-n-methyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-2-aminoethyl-n-methylamine, tert-butyl n-2-aminoethyl-n-methylcarbamate, n-boc-n-methyl-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethyl methyl carbamate, 2-n-boc-n-methylamino ethylamine, n-2-aminoethyl-n-methylcarbamicacidtert-butylester, n-boc-n-methyl ethylenediamine | |
N-(2-aminoethyl)-N-méthylcarbamate de tert-butyle |
Spécification
N-Boc-N-methylethylenediamine | |
C8H18N2O2 | |
MFCD01317789 | |
3588326 | |
QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N | |
CC(C)(C)OC(=O)N(C)CCN | |
174.244 | |
2756424 | |
≥97% |
121492-06-6 | |
1.447 | |
UN2735 | |
n-boc-n-methylethylenediamine, n-2-aminoethyl-n-methyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-2-aminoethyl-n-methylamine, tert-butyl n-2-aminoethyl-n-methylcarbamate, n-boc-n-methyl-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethyl methyl carbamate, 2-n-boc-n-methylamino ethylamine, n-2-aminoethyl-n-methylcarbamicacidtert-butylester, n-boc-n-methyl ethylenediamine | |
0.975 | |
N-(2-aminoethyl)-N-méthylcarbamate de tert-butyle | |
>100°C (212°F) | |
174.24 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.