Learn More
N-Boc-N-méthyl-L-valine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15409258
N-Boc-N-méthyl-L-valine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15409258
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15409258
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62771.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 45170-31-8
Formule moléculaire C11H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 231.29
Numéro MDL MFCD00038760
Clé InChI XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
Synonyme boc-n-me-val-oh, boc-n-methyl-l-valine, n-boc-n-methyl-l-valine, boc-meval-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, l-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzbaa1272, n-boc-n-methylvaline, pubchem12254
CID PubChem 7010608
Nom IUPAC (2S)-3-méthyle-2-[méthyle-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyl]amino]acide butanoïque
SMILES CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-N-methyl-L-valine
Beilstein 2646180
Quantité 5 g
Poids de la formule 231.29
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Nom du produit
N-Boc-N-méthyl-L-valine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >