Learn More
N-Boc-N-méthyl-L-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
N-Boc-N-methyl-L-serine is used as a precursor in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-N-méthyl-L-sérine est utilisée comme précurseur dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
La N-Boc-N-méthyl-L-sérine est utilisée comme précurseur dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Boc-N-methyl-L-serine |
Point de fusion | 83°C to 87°C |
Beilstein | 8685334 |
Poids de la formule | 219.23 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Quantité | 1 g |
Forme physique | Solide |