Learn More
Nα-BOC-L-tryptophane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10424385
Nα-BOC-L-tryptophane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10424385
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10424385
Marque: Thermo Scientific Acros 275691000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13139-14-5
Formule moléculaire C16H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 304.35
Numéro MDL MFCD000655
Clé InChI NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
Synonyme boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 83169
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nα-BOC-L-Tryptophane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 22, 6789
Rotation spécifique -19° to -23° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
Eau 1% Max. (K.F.)
Nom IUPAC acide (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
Conditions de rotation spécifiques −20° (20°C c=1,methanol)
Quantité 100 g
Poids de la formule 304.34
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467137 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/01/2025 Catalog Number275690050,275690250,275691000
Numéro de lotA0455125 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number275690050,275690250,275691000
Numéro de lotA0417147 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number275690050,275690250,275691000
Numéro de lotA0439631 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2022 Catalog Number275690050,275690250,275691000
Numéro de lotA0431864 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number275690050,275690250,275691000
Identifiant produit
  • Na-BOC-L-Tryptophane
Nom du produit
Nα-BOC-L-tryptophane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >