Learn More
Nα-BOC-L-tryptophane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10063320
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13139-14-5
Formule moléculaire C16H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 304.35
Numéro MDL MFCD000655
Clé InChI NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
Synonyme boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
CID PubChem 83169
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nα-BOC-L-Tryptophane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 22, 6789
Rotation spécifique -19° to -23° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
Eau 1% Max. (K.F.)
Nom IUPAC acide (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
Quantité 5 g
Poids de la formule 304.34
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Na-BOC-L-Tryptophane
Nom du produit
Nα-BOC-L-tryptophane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >