Learn More
N-Boc-L-phénylalaninol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349879
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
N-Boc-L-phenylalaninol is employed in the synthesis of biochemically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Boc-L-phénylalaninol est utilisé dans la synthèse de composés biochimiquement actifs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66605-57-0
Formule moléculaire C14H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 251.33
Numéro MDL MFCD00076976
Clé InChI LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
Synonyme n-boc-l-phenylalaninol, boc-l-phenylalaninol, boc-phenylalaninol, s-2-boc-amino-3-phenyl-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalaninol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-tert-butoxycarbonyl-phenylalaninol, s---2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol
CID PubChem 2733675
Nom IUPAC Tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-phénylpropan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-phenylalaninol
Point de fusion 95°C to 98°C
Beilstein 3652004
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 1 g
Poids de la formule 251.33
Rotation optique −27.5° ± 2.5° (c=1 in Methanol)
Pourcentage de pureté 99%