Learn More
N-Boc-D-thréonine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15440449
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15440449
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63647.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 55674-67-4 | C9H17NO5 | 219.24 g/mol
It is known to inhibit growth and cell wall synthesis of Mycobacterium smegmatis. Also used as a synthetic intermediate for the production of chiral antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est connu pour inhiber la croissance et la synthèse des parois cellulaires de Mycobacterium smegmatis. Également utilisé comme intermédiaire synthétique pour la production d’antibiotiques chiraux.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55674-67-4
Formule moléculaire C9H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Numéro MDL MFCD00037807
Clé InChI LLHOYOCAAURYRL-NTSWFWBYSA-N
Synonyme boc-d-thr-oh, boc-d-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, n-boc-d-threonine, 2r,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, d-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, pubchem14945, boc-d-thr
CID PubChem 6992541
Nom IUPAC Acide (2R,3S)-3-hydroxy-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoïque
SMILES C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-threonine
Beilstein 2051734
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 219.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide