Learn More
N-BOC-D-Serine méthyl ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10224574 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10224574
Marque: Thermo Scientific Acros 399370100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95715-85-8
Formule moléculaire C9H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 219.237
Numéro MDL MFCD00270516
Clé InChI SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme boc-d-ser-ome, boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine methyl ester, boc-d-serinemethyl ester, n-boc-d-serinemethylester, --methyl n-boc-d-serinate, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-d-serinate
CID PubChem 377723
Nom IUPAC (2R)-3-hydroxy-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate de méthyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-D-Serine methyl ester
Point d’ébullition 215.0°C
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.0800g/mL
Quantité 10 g
Point d’éclair 113°C
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 97%
Gravité spécifique 1.08
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-D-Serine methyl ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.