Learn More
N-BOC-4-pipéridone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10584911
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79099-07-3
Formule moléculaire C10H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD00151800
Clé InChI ROUYFJUVMYHXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-piperidone, n-boc-4-piperidone, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, 1-boc-4-piperidinone, boc-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, n-boc-4-piperidinone, boc-piperidone, 1-t-boc-4-piperidone
CID PubChem 735900
Nom IUPAC 4-oxopipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-4-Piperidone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74.0°C to 75.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-4-Piperidone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.