Learn More
Ester méthylique de N-BOC-4-oxo-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester |
Point de fusion | 42°C to 45°C |
Point d’éclair | >110°C |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 243.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.