Learn More
N-BOC-4-hydroxypiperidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10364502
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
109384-19-2
C10H19NO3
201.27
MFCD01075174
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
643502
4-hydroxypyridine-1-carboxylate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
109384-19-2
C10H19NO3
201.27
MFCD01075174
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
643502
4-hydroxypyridine-1-carboxylate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-BOC-4-Hydroxypiperidine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 65.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-4-Hydroxypiperidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.