Learn More
N-Boc-1,6-diaminohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11389955
N-Boc-1,6-diaminohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389955
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11389955
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19948.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
N-Boc-1,6-diaminohexane is used to prepare 1,3-Bis[6-(Boc-amino)hexyl]urea by reacting with carbonyl dichloride in the presence of triethylamine. Further, it is used as a reagent for the introduction of a C6-spacer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Boc-1,6-diaminohexane est utilisé pour préparer de l’urée 1,3-Bis[6-(Boc-amino)héxyl] en réagissant avec le dichlorure de carbonyle en présence de triéthylamine. De plus, il est utilisé comme réactif pour l’introduction d’un espaceur C6.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51857-17-1
Formule moléculaire C11H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 216.325
Numéro MDL MFCD00671489
Clé InChI RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
CID PubChem 2733170
Nom IUPAC tert-butyl N-(6-aminohexyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Boc-1,6-diaminohexane
Point d’ébullition 106°C to 110°C (0.3mmHg)
Indice de réfraction 1.461
Numéro UN UN2735
Beilstein 2089264
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane and ethyl acetate.
Densité 0.965
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Poids de la formule 216.33
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10248057 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2023 Catalog NumberL19948.03,L19948.14,L19948.06
Numéro de lot10244353 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/10/2022 Catalog NumberL19948.03,L19948.14,L19948.06
Numéro de lot10236125 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL19948.03,L19948.14,L19948.06
Numéro de lot10216235 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL19948.03,L19948.14,L19948.06
Numéro de lot10185521 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL19948.03,L19948.14,L19948.06
compliance-icons
Product Identifier
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,6-diaminohexane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,6-diaminohexane
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N-Boc-1,6-diaminohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >