Learn More
N-Benzyltropinone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10081524
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 28957-72-4
Formule moléculaire C14H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 215.30
Numéro MDL MFCD00151640
Clé InChI RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one
CID PubChem 119846
Nom IUPAC 8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
SMILES O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.29
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato