Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.90€ - 351.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13139-17-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H11NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.22 |
Numéro MDL | MFCD00005513 |
Clé InChI | MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide |
CID PubChem | 83172 |
Nom IUPAC | carbonate de benzyle (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) |
SMILES | C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10124650
|
Thermo Scientific Acros
211170250 |
25 g | Flacon en verre |
48.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10348300
|
Thermo Scientific Acros
211171000 |
100 g | Flacon en verre |
134.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10188033
|
Thermo Scientific Acros
211175000 |
500 g | Flacon en verre |
351.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13139-17-8 | |
249.22 | |
MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N | |
83172 | |
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2 |
C12H11NO5 | |
MFCD00005513 | |
n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide | |
carbonate de benzyle (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) |
Spécification
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide | |
97.5 | |
77°C to 82°C | |
0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg) | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00005513 | |
(10% in acetone) Clear colorless to almost colorless | |
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2 | |
249.22 | |
249.22 | |
Poudre cristalline fine |
13139-17-8 | |
100.0 | |
Blanc | |
Authentique | |
C12H11NO5 | |
n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide | |
MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N | |
carbonate de benzyle (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) | |
83172 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-075-3
RUO – Research Use Only