Learn More
Ester benzylique N-benzyloxycarbonyl-L-sérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.69€ - 138.69€
Identifiants chimiques
CAS | 21209-51-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H19NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 329.352 |
Numéro MDL | MFCD00037824 |
Clé InChI | MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N |
Synonyme | z-ser-obzl, cbz-ser-obzl, n-cbz-l-serine benzyl ester, n-z-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzoxy-l-serine benzyl ester, benzyl n-benzyloxy carbonyl-l-serinate, l-serine,n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, serine, n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, z-l-serine benzyl ester |
CID PubChem | 6992970 |
Nom IUPAC | Benzyl (2S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoate |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11485257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22647.03 |
1 g |
37.69€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22647.06 |
5 g |
138.69€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester is used as a building block in peptide synthesis and as a biochemical reagent. It is also used to synthesize the corresponding N-benzyloxycarbonyl-O-tert-butyl-(lor dl)-serine benzyl ester. Further, it serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’ester benzylique N-benzyloxycarbonyl-L-sérine est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse des peptides et comme réactif biochimique. Il est également utilisé pour synthétiser l’ester benzylique de N-benzyloxycarbonyl-O-tert-butyl-(lor dl)-sérine correspondant. De plus, il sert d’intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
21209-51-8 | |
329.352 | |
MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N | |
6992970 | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2 |
C18H19NO5 | |
MFCD00037824 | |
z-ser-obzl, cbz-ser-obzl, n-cbz-l-serine benzyl ester, n-z-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzoxy-l-serine benzyl ester, benzyl n-benzyloxy carbonyl-l-serinate, l-serine,n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, serine, n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, z-l-serine benzyl ester | |
Benzyl (2S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoate |
Spécification
N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester | |
82°C to 84°C | |
MFCD00037824 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2 | |
329.352 | |
329.32 |
21209-51-8 | |
C18H19NO5 | |
z-ser-obzl, cbz-ser-obzl, n-cbz-l-serine benzyl ester, n-z-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzoxy-l-serine benzyl ester, benzyl n-benzyloxy carbonyl-l-serinate, l-serine,n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, serine, n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, z-l-serine benzyl ester | |
MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N | |
Benzyl (2S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoate | |
6992970 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante