Learn More
Ester d’acide aspartique N-benzyloxycarbonyl-L-4-benzylique, 98 +%, Thermo Scientific™
Code produit. 11368165
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11368165
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08436.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est largement utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et dans l’industrie alimentaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3479-47-8
Formule moléculaire C19H19NO6
Poids moléculaire (g/mol) 357.36
Numéro MDL MFCD00037820
Clé InChI VUKCNAATVIWRTF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme z-asp obzl-oh, cbz-asp obzl-oh, n-cbz-l-aspartic acid 4-benzyl ester, z-l-aspartic acid 4-benzyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester, 4-benzyl hydrogen n-phenylmethoxy carbonyl-l-aspartate, s-4-benzyloxy-2-benzyloxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-carbobenzoxy-l-aspartic acid 4-benzyl ester, 2s-4-oxo-4-phenylmethoxy-2-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy-2-benzyloxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid
CID PubChem 47602
Nom IUPAC Acide butanoïque (2S)-4-oxo-4-phénylméthoxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)
SMILES OC(=O)C(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Point de fusion 105°C to 107°C
Quantité 1 g
Beilstein 2065292
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 357.37
Pourcentage de pureté ≥98%