Learn More
N-benzyléthanolamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10244560
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-63-2
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Numéro MDL MFCD00002840
Clé InChI XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
CID PubChem 4348
Nom IUPAC 2-(benzylamino)ethan-1-ol
SMILES OCCNCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzylethanolamine
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 153.0°C to 156.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 130°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NHCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5420 to 1.5440
Quantité 100 mL
Beilstein 12, 1040
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Benzylethanolamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.