Learn More
N-benzylbenzamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.45€ - 86.43€
Identifiants chimiques
CAS 1485-70-7
Formule moléculaire C14H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 211.26
Numéro MDL MFCD00003070
Clé InChI LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide, n-phenylmethyl, n-benzyl-benzamide, phenyl-n-benzylcarboxamide, benzoylbenzylamine, n∼1∼-benzylbenzamide, benzamide, n-benzyl, n-phenylmethyl benzamide, acmc-1bx9y, n-benzylbenzamide, lkqucicfthbfal-uhfffaoysa
CID PubChem 73878
Nom IUPAC N-benzylbenzamide
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10068731
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
191170050
5 g Flacon en verre
29.45€
5g
10164350
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
191170250
25 g Flacon en plastique
86.43€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1485-70-7
211.26
LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N
73878
O=C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C14H13NO
MFCD00003070
benzamide, n-phenylmethyl, n-benzyl-benzamide, phenyl-n-benzylcarboxamide, benzoylbenzylamine, n∼1∼-benzylbenzamide, benzamide, n-benzyl, n-phenylmethyl benzamide, acmc-1bx9y, n-benzylbenzamide, lkqucicfthbfal-uhfffaoysa
N-benzylbenzamide
Spécification
N-Benzylbenzamide
1485-70-7
100.0
Blanc
98.5% min. (HPLC)
C6H5CONHCH2C6H5
benzamide, n-phenylmethyl, n-benzyl-benzamide, phenyl-n-benzylcarboxamide, benzoylbenzylamine, n∼1∼-benzylbenzamide, benzamide, n-benzyl, n-phenylmethyl benzamide, acmc-1bx9y, n-benzylbenzamide, lkqucicfthbfal-uhfffaoysa
LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N
N-benzylbenzamide
73878
99%
99%
98.5
104.0°C to 107.0°C
Authentique
C14H13NO
MFCD00003070
Solubility in water: insoluble
O=C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
211.26
211.26
Poudre cristalline fine
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visag
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-063-4
Identifiant produit
  • N-Benzylbenzamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.