Learn More
N-benzyle-N-tert-butyle-4-(chlorométhyl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
163.00€ - 522.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1448636-17-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H22ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 315.841 |
Numéro MDL | MFCD22683147 |
Clé InChI | AGBSCAUSQCMREP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-benzyl-n-tert-butyl-4-chloromethyl benzamide |
CID PubChem | 98000581 |
Nom IUPAC | N-benzyl-N-tert-butyl-4-(chlorométhyl)benzamide |
SMILES | CC(C)(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)CCl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1448636-17-6 | |
315.841 | |
AGBSCAUSQCMREP-UHFFFAOYSA-N | |
98000581 | |
CC(C)(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)CCl |
C19H22ClNO | |
MFCD22683147 | |
n-benzyl-n-tert-butyl-4-chloromethyl benzamide | |
N-benzyl-N-tert-butyl-4-(chlorométhyl)benzamide |
Spécification
N-Benzyl-N-tert-butyl-4-(chloromethyl)benzamide | |
C19H22ClNO | |
n-benzyl-n-tert-butyl-4-chloromethyl benzamide | |
CC(C)(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)CCl | |
315.841 | |
315.84 |
1448636-17-6 | |
MFCD22683147 | |
AGBSCAUSQCMREP-UHFFFAOYSA-N | |
N-benzyl-N-tert-butyl-4-(chlorométhyl)benzamide | |
98000581 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N-benzyle-N-tert-butyle-4-(chlorométhyl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™