Learn More
N-Benzyl-2-méthoxy-N-phénylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15425188
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15425188
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59015.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172998-55-9
Formule moléculaire C21H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 317.388
Numéro MDL MFCD22683037
Clé InChI AAQVKEUFERGCEO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 84375597
Nom IUPAC N-benzyl-2-méthoxy-N-phénylbenzamide
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 317.39
Pourcentage de pureté 97%