Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-tryptophane, 97 % Code produit.: 11397286
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-tryptophane, 97 %
Code produit. 11397286
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11397286
Marque: Thermo Scientific Chemicals L09214.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5241-64-5
Formule moléculaire C16H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 304.35
Numéro MDL MFCD00037944
Clé InChI NFVNYBJCJGKVQK-CYBMUJFWSA-N
Synonyme boc-d-trp-oh, n-boc-d-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-d-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-d-tryptophan, boc-d-tryptophan, boc-d-trp, nalpha-boc-d-tryptophan, boc-d-tryptophane, nalpha-boc-d-tryptophane, tert-butoxycarbonyl
CID PubChem 111050
Nom IUPAC (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(1H-indol-3-yl)propanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Boc-D-tryptophan
Point de fusion ∽138°C (decomposition)
Beilstein 4237334
Quantité 1 g
Poids de la formule 304.35
Rotation optique +21° (c=1 in Acetic Acid)
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-tryptophane, 97 % >