Learn More
N(alpha)-Boc-D-glutamine, 98+ % Code produit.: 11378215
N(alpha)-Boc-D-glutamine, 98+ %
Code produit. 11378215
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 11378215
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08536.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
N2-Boc-D-glutamine is an N-Boc-protected form of D-Glutamine. D-Glutamine is an unnatural isomer of L-Glutamine that is present in human plasma an is a source of liberated ammonia. D-Glutamine can be synthesized by enzymatic means or can be found in cheeses, wine and vinegars as well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N2-Boc-D-glutamine est une forme de D-glutamine protégée par le groupe N-Boc. La D-glutamine est un isomère non naturel de la L-glutamine qui est présent dans le plasma humain et source d’ammoniac libéré. La D-glutamine peut être synthétisée par voie enzymatique mais elle se trouve également dans les fromages, le vin et les vinaigres.
Solubilité
Soluble, 1 mmol dans2 ml de DMF. Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61348-28-5
Formule moléculaire C10H18N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 246.263
Numéro MDL MFCD00038158
Clé InChI VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme boc-d-glutamine, boc-d-gln-oh, boc-d-gln, n alpha-boc-d-glutamine, n-alpha-t-butoxycarbonyl-d-glutamine, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamine, r-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-l-gln-oh, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-glutamine, n-alpha-tert-butyloxycarbonyl-d-glutamine
CID PubChem 2724760
Nom IUPAC acide (2R)-5-amino-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Boc-D-glutamine
Point de fusion 117°C to 119°C
Beilstein 1981311
Informations sur la solubilité Soluble,1mmol in 2mL DMF. Soluble in chloroform and methanol.
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.26
Rotation optique +3.5° (c=2 in Ethanol)
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10120382 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL08536.03
Numéro de lot10201997 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL08536.03
Numéro de lot10229949 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL08536.03
Numéro de lot10213632 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL08536.03
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N(alpha)-Boc-D-glutamine, 98+ % >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.