Learn More
N(alpha)-benzyloxycarbonyl-L-tryptophane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381937
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11381937
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07535.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7432-21-5 | C19H18N2O4 | 338.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7432-21-5
Formule moléculaire C19H18N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 338.36
Numéro MDL MFCD00065700
Clé InChI AHYFYYVVAXRMKB-KRWDZBQOSA-N
Synonyme z-trp-oh, n-cbz-l-tryptophan, z-l-trp-oh, benzyloxycarbonyltryptophan, l-tryptophan, n-phenylmethoxy carbonyl, n-carbobenzoxyltryptophan, n-carbobenzoxy-l-tryptophan, cbz-l-trp-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-tryptophan, nalpha-carbobenzyloxy-l-tryptophan
CID PubChem 101176
Nom IUPAC (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(1H-indol-3-yl)propanoate
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan
Point de fusion 121°C to 126°C
Beilstein 96743
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 338.37
Rotation optique +3.1° (c=3 in Acetic Acid)
Pourcentage de pureté ≥98%