Learn More
N(alpha)-benzyloxycarbonyl-L-glutamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413777
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
5g
Code produit. 11413777
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18240.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2650-64-8 | C13H16N2O5 | 280.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2650-64-8
Formule moléculaire C13H16N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 280.28
Numéro MDL MFCD00008043
Clé InChI JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
Synonyme z-gln-oh, n-carbobenzyloxy-l-glutamine, cbz-l-glutamine, cbz-gln-oh, n-carbobenzoxy-l-glutamine, benzyloxycarbonyl-l-glutamine, carbobenzoxyglutamine, n-cbz-l-glutamine, cbz-l-gln-oh, carbobenzoxy-l-glutamine
CID PubChem 75855
Nom IUPAC (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-carbamoylbutanoic acid
SMILES NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-glutamine
Point de fusion 134°C to 137°C
Beilstein 2061271
Quantité 25 g
Poids de la formule 280.28
Rotation optique −7° (c=2 in Ethanol)
Pourcentage de pureté 99%