Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de p-nitroanilide N-alpha-benzoyl-L-arginine Code produit.: 15440407
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de p-nitroanilide N-alpha-benzoyl-L-arginine
Code produit. 15440407
500 mg
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Code produit. 15440407
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64915.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride is used as a chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de p-nitroanilide de N-alpha-benzoyl-L-arginine est utilisé comme substrat chromogène pour la trypsine et d’autres enzymes protéolytiques.
Solubilité
Soluble dans le DMSO à 50 mg/ml
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21653-40-7
Formule moléculaire C19H23ClN6O4
Poids moléculaire (g/mol) 434.881
Numéro MDL MFCD00063682
Clé InChI DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
Synonyme bz-arg-pna.hcl, s-n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, nalpha-benzoyl-l-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, s-5-amidinoamino-2-benzoylamino-n-4-nitrophenyl valeramide monohydrochloride, l-bapna, 2s-5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-pna-hcl, bz-arg-pna hcl, bz-arg-pna . hcl
CID PubChem 16219022
Nom IUPAC N-[(2S)-5-(diaminométhylidèneamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-yl]benzamide;chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride
Point de fusion 223°C
Couleur Blanc à jaune
Beilstein 4081878
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO at 50mg/ml
Quantité 500 mg
Poids de la formule 434.9
Forme physique Poudre
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de p-nitroanilide N-alpha-benzoyl-L-arginine >