Learn More
N-alpha-benzoyl-L-arginine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081023
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11499742
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10812.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 154-92-7 | C13H18N4O3 | 278.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154-92-7
Formule moléculaire C13H18N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 278.31
Numéro MDL MFCD00001763
Clé InChI RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme bz-arg-oh, n-alpha-benzoyl-l-arginine, n-benzoyl-l-arginine, n2-benzoyl-l-arginine, benzoyl-l-arginine, arginine, n2-benzoyl, nalpha-benzoyl-l-arginine, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, l-arginine, n2-benzoyl, n∼2∼-phenylcarbonyl-l-arginine
CID PubChem 97369
Nom IUPAC 5-[(diaminomethylidene)amino]-2-(phenylformamido)pentanoic acid
SMILES NC(N)=NCCCC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-alpha-Benzoyl-L-arginine
Point de fusion 285°C (decomposition)
Quantité 10 g
Poids de la formule 278.31
Pourcentage de pureté 99%