Learn More
N-Allylaniline 95 %, Thermo Scientific Chemicals
42.00€ - 385.00€
Identifiants chimiques
CAS 589-09-3
Formule moléculaire C9H11N
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00008638
Clé InChI LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine
CID PubChem 68525
Nom IUPAC N-prop-2-énylaniline
SMILES C=CCNC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10541564
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
102870050
5 g
42.00€
5g
10306120
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
102870250
25 g
141.00€
25g
10448050
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
102871000
100 g
385.00€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
589-09-3
133.19
LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
68525
C=CCNC1=CC=CC=C1
C9H11N
MFCD00008638
n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine
N-prop-2-énylaniline
Spécification
N-Allylaniline
589-09-3
100.0
218°C to 220°C
Authentique
Flacon en verre
C6H5NHCH2CH=CH2
MFCD00008638
0.982
LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
N-prop-2-énylaniline
68525
95%
95%
94.0
0.9820g/mL
89°C
95%
C9H11N
1.5620 to 1.564
12, 170
n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine
C=CCNC1=CC=CC=C1
133.19
133.19
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-633-9
Identifiant produit
  • N-Allylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.