Learn More
N-Allylaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15402178
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-09-3
Formule moléculaire C9H11N
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Numéro MDL MFCD00008638
Clé InChI LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine
CID PubChem 68525
SMILES C=CCNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Allylaniline
Couleur Incolore à marron
Densité 0.982 g/mL
Point d’ébullition 218°C to 220°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Formule linéaire C6H5NHCH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.563
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC N-prop-2-énylaniline
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide