Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acétyl-L-alanine, 99 % Code produit.: 11463547
Thermo Scientific Chemicals N-Acétyl-L-alanine, 99 %
Code produit. 11463547
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11463547
Marque: Thermo Scientific Chemicals A17307.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
N-Acetyl-L-tyrosine is involved in catecholamine production. It can be used as a cell culture media component in the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-acétyl-L-tyrosine est impliquée dans la production des catécholamines. Elle peut être utilisée comme composant des milieux de culture cellulaire dans la biofabrication commerciale de protéines recombinantes et anticorps monoclonaux thérapeutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (25 mg/ml) et dans l’éthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 537-55-3
Formule moléculaire C11H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 223.23
Numéro MDL MFCD00037190
Clé InChI CAHKINHBCWCHCF-UEQNJFAPNA-N
Synonyme n-acetyl-l-tyrosine, ac-tyr-oh, acetyl-l-tyrosine, n-acetyl-tyrosine, n-acetyltyrosine, acetyl tyrosine, l-n-acetyltyrosine, tyrosine, n-acetyl, l-tyrosine, n-acetyl, unii-da8g610zo5
CID PubChem 68310
ChEBI CHEBI:21563
Nom IUPAC Acide (2S)-2-acétamido-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-tyrosine
Point de fusion 150°C to 151°C
Beilstein 2697172
Informations sur la solubilité Soluble in water (25mg/ml),and ethanol.
Quantité 250 g
Poids de la formule 223.23
Rotation optique +58° (c=5 in Ethanol)
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals N-Acétyl-L-alanine, 99 % >