Learn More
Ester méthylique de N-acétyl-L-tryptophane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-L-tryptophan methyl ester |
Couleur | Blanc |
Poids de la formule | 260.29 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Quantité | 5 g |
Forme physique | Poudre |