Learn More
N-acétyl-L-tryptophane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.56€ - 311.55€
Identifiants chimiques
CAS | 1218-34-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H14N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.27 |
Numéro MDL | MFCD00065976 |
Clé InChI | DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N |
Synonyme | n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid |
CID PubChem | 700653 |
ChEBI | CHEBI:74640 |
Nom IUPAC | acide (2S)-2-acétamido-3-(1H-indole-3-yle)propanoïque |
SMILES | CC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15296018
|
Thermo Scientific Acros
451650050 |
5 g |
31.56€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15206028
|
Thermo Scientific Acros
451650250 |
25 g | N/A | ||||||
15216028
|
Thermo Scientific Acros
451651000 |
100 g |
311.55€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1218-34-4 | |
246.27 | |
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N | |
700653 | |
acide (2S)-2-acétamido-3-(1H-indole-3-yle)propanoïque |
C13H14N2O3 | |
MFCD00065976 | |
n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid | |
CHEBI:74640 | |
CC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O |
Spécification
N-Acetyl-L-tryptophan | |
186.0°C to 192.0°C | |
Authentique | |
C13H14N2O3 | |
n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid | |
CC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O | |
246.27 | |
CHEBI:74640 | |
97% |
1218-34-4 | |
0.3% max. | |
96% min | |
MFCD00065976 | |
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N | |
acide (2S)-2-acétamido-3-(1H-indole-3-yle)propanoïque | |
700653 | |
246.23 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-935-9
Identifiant produit
- N-Acetyl-L-tryptophan
RUO – Research Use Only