Learn More
N-acétyl-L-isoleucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472819
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15472819
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H66771.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3077-46-1 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3077-46-1
Formule moléculaire C8H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.21
Numéro MDL MFCD00066072
Clé InChI JDTWZSUNGHMMJM-IFSCUNPJNA-N
Synonyme n-acetyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-acetamido-3-methylpentanoic acid, ac-ile-oh, l-isoleucine, n-acetyl, unii-p9cl0y0bvz, p9cl0y0bvz, isoleucine, n-acetyl-, l, acetyl isoleucine, n-acetyl-isoleucine, acetyl-l-isoleucine
CID PubChem 7036275
ChEBI CHEBI:21555
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-isoleucine
Couleur Blanc
Nom IUPAC 2-acetamido-3-methylpentanoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline