Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide N-acétyl-L-glutamique, 99 %
Code produit. 11455657
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11455657
Marque: Thermo Scientific Chemicals B23621.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1188-37-0 | C7H11NO5 | 189.167 g/mol
N-Acetyl-L-glutamic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide N-acétyl-L-glutamique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 2,7 g/100 ml (20°C)
Remarques
À conserver à 4°C. Stocker dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1188-37-0
Formule moléculaire C7H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 189.167
Numéro MDL MFCD00002802
Clé InChI RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N
Synonyme n-acetyl-l-glutamic acid, acetylglutamic acid, n-acetyl-l-glutamate, n-acetylglutamic acid, n-acetylglutamate, acetyl glutamic acid, acetyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-acetyl, l-n-acetylglutamic acid, ac-glu-oh
CID PubChem 70914
ChEBI CHEBI:17533
Nom IUPAC Acide (2S)-2-acétamidopentanedioïque
SMILES CC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-glutamic acid
Point de fusion 194°C to 199°C
Beilstein 1727473
Informations sur la solubilité Soluble in water. 2.7g/100 mL (20°C)
Quantité 100 g
Poids de la formule 189.17
Rotation optique −16.5° (c=1 in Water)
Pourcentage de pureté 99%