Learn More
Melford n-Acetyl-DL-methionine
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
74.45€ - 175.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Acetyl-DL-methionine |
---|---|
CAS | 1115-47-5 |
Formule moléculaire | C7H13NO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30017933
|
Melford
A10060-100.0 |
100 g |
74.45€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30017934
|
Melford
A10060-250.0 |
250 g |
175.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 115-47-5
- Molecular Formula: C7H13NO3S
- Molecular Weight: 191.3 g/mol
Spécification
n-Acetyl-DL-methionine | |
1115-47-5 | |
C7H13NO3S | |
191.3 |