Learn More
N-acétyl-DL-leucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
36.68€ - 384.92€
Identifiants chimiques
CAS | 99-15-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.21 |
Numéro MDL | MFCD00026498 |
Clé InChI | WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | n-acetyl-dl-leucine, acetylleucine, ac-dl-leu-oh, tanganil, l-leucine, n-acetyl, acetyl-dl-leucine, acetylleucine inn, dl-leucine, n-acetyl, 2-acetylamino-4-methylpentanoic acid |
CID PubChem | 1995 |
Nom IUPAC | 2-acetamido-4-methylpentanoic acid |
SMILES | CC(C)CC(NC(C)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317289
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27441.06 |
5 g |
36.68€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327289
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27441.14 |
25 g |
113.57€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337289
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27441.22 |
100 g |
384.92€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
99-15-0 | |
173.21 | |
WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYNA-N | |
1995 | |
CC(C)CC(NC(C)=O)C(O)=O |
C8H15NO3 | |
MFCD00026498 | |
n-acetyl-dl-leucine, acetylleucine, ac-dl-leu-oh, tanganil, l-leucine, n-acetyl, acetyl-dl-leucine, acetylleucine inn, dl-leucine, n-acetyl, 2-acetylamino-4-methylpentanoic acid | |
2-acetamido-4-methylpentanoic acid |
Spécification
N-Acetyl-DL-leucine | |
99-15-0 | |
MFCD00026498 | |
WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYNA-N | |
2-acetamido-4-methylpentanoic acid | |
1995 | |
99% |
159°C to 161°C | |
C8H15NO3 | |
n-acetyl-dl-leucine, acetylleucine, ac-dl-leu-oh, tanganil, l-leucine, n-acetyl, acetyl-dl-leucine, acetylleucine inn, dl-leucine, n-acetyl, 2-acetylamino-4-methylpentanoic acid | |
CC(C)CC(NC(C)=O)C(O)=O | |
173.21 | |
173.21 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-734-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only