Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-D-sphingosine, 98 %
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
Description
Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Inhibe la prolifération cellulaire et induit une différenciation monocytaire des cellules HL-60.
- Active les phosphatases protéiques
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Description | Blanc |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Inhibe la prolifération cellulaire et induit une différenciation monocytaire des cellules HL-60. Active les phosphatases protéiques |
| Doser | 98% |
| Poids de la formule | 341,53g/mol |
| Point de fusion | 77°C à 78°C |
| Solubilité | Soluble dans l’éthanol, le méthanol, le chloroforme ou le DMSO à environ 10 mg/ml |
| Type de produit | Signal Transduction Reagent |
| Forme | Poudre |
| Afficher plus |