Learn More
N-(5-Bromo-3-méthyl-2-pyridyl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 15445807
N-(5-Bromo-3-méthyl-2-pyridyl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15445807
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15445807
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33021.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1824308-55-5
Formule moléculaire C7H8BrN3S
Poids moléculaire (g/mol) 246.126
Numéro MDL MFCD20921516
Clé InChI OGQFHROQBUNGAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-5-bromo-3-methyl-2-pyridyl thiourea
CID PubChem 96562247
Nom IUPAC (5-bromo-3-méthylpyridine-2-yl)thiourée
SMILES CC1=CC(=CN=C1NC(=S)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Bromo-3-methyl-2-pyridyl)thiourea
Point de fusion 180°C to 184°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 246.12
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10171623 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N-(5-Bromo-3-méthyl-2-pyridyl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™ >