Learn More
N-(4-pyridyl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10532083
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
Code produit. 10532083
Marque: Thermo Scientific Maybridge SEW02754EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 164670-44-4
Formule moléculaire C6H7N3S
Poids moléculaire (g/mol) 153.203
Numéro MDL MFCD00068177
Clé InChI HLOFIQOOOSRNFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridylthiourea, n-4-pyridyl thiourea, pyridin-4-yl thiourea, 1-pyridin-4-yl thiourea, 1-4-pyridyl-2-thiourea, pyridin-4-yl-thiourea, amino 4-pyridylamino methane-1-thione, acmc-20amay, n-pyridin-4-ylthiourea, 1-pyridin-4-ylthiourea
CID PubChem 2737249
Nom IUPAC pyridin-4-ylthiourée
SMILES C1=CN=CC=C1NC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Pyridyl)thiourea
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 153.21
Pourcentage de pureté 97%