Learn More
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15422109
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150812-21-8
Formule moléculaire C13H12FN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 261.256
Numéro MDL MFCD12828054
Clé InChI XTDZJOIEYRRRGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n1-4-fluorobenzyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 1-n-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 2-amino-5-4-fluorobenzyl amino-1-nitrobenzene, fluorophenylmethylnitrobenzenediamine, n1-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 4-4-fluorobenzylamino-2-nitroaniline, n-4-fluorobenzyl-3-nitro-p-phenylenediamine, n1-4-fluorobenzyl-3-nitro-1,4-phenylenediamine, n∼4∼-4-fluorophenyl methyl-2-nitrobenzene-1,4-diamine, n4-4-fluorophenyl methyl-2-nitro-benzene-1,4-diamine
CID PubChem 20096587
Nom IUPAC 4-N-[(4-fluorophényl) méthyl]-2-nitrobenzène-1,4-diamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CNC2=CC(=C(C=C2)N)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine
Couleur Marron à rouge
Quantité 5 g
Beilstein 22723917
Poids de la formule 261.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre