Learn More
N-(4-chlorobenzyl)-N-méthylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-(4-chlorobenzyl)-N-methylamine |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 155.63 |
Pourcentage de pureté | 97% |