Learn More
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322987
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide is used to make other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-(4-Chloro-2-butynyle)phtalimide est utilisé pour fabriquer dʼautres produits chimiques et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4819-69-6
Formule moléculaire C12H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 233.651
Numéro MDL MFCD01318120
Clé InChI TXNDRPKNOXQAAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-chloro-2-butynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-20akbi, n-4-chlorobut-2-ynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-ynyl isoindole-1,3-dione, 2-4-chloro-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chloro-2-butyn-1-yl, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione
CID PubChem 237537
Nom IUPAC 2-(4-chlorobut-2-ynyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC#CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide
Point de fusion 115°C to 120°C
Odeur Nearly Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 179626
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 233.66
Pourcentage de pureté 97%