Learn More
N-[3-(triméthoxysilyl)propyl]éthylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-206801
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1760-24-3
C8H22N2O3Si
222.36
MFCD00008173
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
15659
N’-(3-triméthoxysilylpropyl)éthane-1,2-diamine
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
1760-24-3
C8H22N2O3Si
222.36
MFCD00008173
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
15659
N’-(3-triméthoxysilylpropyl)éthane-1,2-diamine
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair 136°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4425 to 1.4445
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis
Poids de la formule 222.36
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.