Learn More
N-(3,5-Dichlorophényl)thiourée, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11457877
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107707-33-5
Formule moléculaire C7H6Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 221.099
Numéro MDL MFCD00041168
Clé InChI BNJARXOEVLYKDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,5-dichlorophenyl thiourea, n-3,5-dichlorophenyl thiourea, 3,5-dichlorophenyl thiourea, 1-3,5-dichlorophenyl-2-thiourea, thiourea, 3,5-dichlorophenyl, amino 3,5-dichlorophenyl amino methane-1-thione, thiourea;, maybridge1_007644, acmc-1bnq2
CID PubChem 2737539
Nom IUPAC (3,5-dichlorophényl)thiourée
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
Point de fusion 175°C to 179°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3257049
Poids de la formule 221.11
Pourcentage de pureté ≥98%