missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea, MedChemExpress

Code produit. 16416247
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16416247

Marque: Medchem Express HY101708

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress N-[(1R)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[(1R)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-α-phenylbenzeneacetamide is an anticonvulsant agent with potential for the treatment of generalized tonic-clonic and partial seizures.

N-[(1R)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[(1R)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-α-phenylbenzeneacetamide is an anticonvulsant agent with potential for the treatment of generalized tonic-clonic and partial seizures.

Spécification

Nom chimique ou matériau N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea
CAS 97627-24-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H12ClN3O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (477.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=NC=C1)NC2=C(C)C=CC=C2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 261.71
Poids de la formule 261.71
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis