Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchon à sertir de type N 13 avec détachement central
À utiliser avec les flacons à col à sertir de type N 13, 2 ml avec fond plat. Le bouchon à sertir Macherey-Nagel™ de type N 13 avec détachement central est un bouchon en aluminium doré, inviolable, sans revêtement, assemblé et prêt à l’emploi.
Marque: Macherey-Nagel™ 702803
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Bouchon inviolable avec détachement central
- Les bouchons en aluminium doré sont prêts à l’emploi
- Sans revêtement : les septa peuvent être achetées séparément
- Conditionnés sous forme de 100 pièces dans un sachet en polyéthylène (PE)
- À utiliser avec les flacons à col à sertir de type N 13 (n° fab. 70203, vendus séparément)
Spécification
Sans joint | |
Aluminium | |
2 ml | |
Sachet en PE | |
100 paquet | |
N13 |
Or | |
Non stérile | |
Néant | |
Bouchon amovible | |
Bouchon à sertir |