Learn More
N-[1-(S)-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl]-L-alanine-N-carboxyanhydride, 98 %, Thermo Scientific™
78.54€ - 240.20€
Identifiants chimiques
CAS 84793-24-8
Formule moléculaire C16H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 305.33
Numéro MDL MFCD00272296
Clé InChI GFZFELCFSBCPDB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-ethyl 2-s-4-methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl-4-phenylbutanoate, ethyl 2s-2-4s-4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl-4-phenylbutanoate, n-1-s-+-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanyl carboxyanhydride, n-1-s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine-n-carboxyanhydride, ethyl s-2-s-4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl-4-phenylbutyrate, n-1-s-ethoxycarbony1-3-phenylpropyl-l-alanine-n-carboxyanhydride, n-1-s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-n-carboxy-l-alanine anhydride nepa-nca, ecpp-aca
CID PubChem 9922512
Nom IUPAC ethyl 2-(4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4-phenylbutanoate
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)N1C(C)C(=O)OC1=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11314286
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19355.04
2 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11324286
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19355.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
84793-24-8
305.33
GFZFELCFSBCPDB-UHFFFAOYNA-N
9922512
CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)N1C(C)C(=O)OC1=O
C16H19NO5
MFCD00272296
s-ethyl 2-s-4-methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl-4-phenylbutanoate, ethyl 2s-2-4s-4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl-4-phenylbutanoate, n-1-s-+-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanyl carboxyanhydride, n-1-s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine-n-carboxyanhydride, ethyl s-2-s-4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl-4-phenylbutyrate, n-1-s-ethoxycarbony1-3-phenylpropyl-l-alanine-n-carboxyanhydride, n-1-s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-n-carboxy-l-alanine anhydride nepa-nca, ecpp-aca
ethyl 2-(4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4-phenylbutanoate
Spécification
N-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine-N-carboxyanhydride
84793-24-8
MFCD00272296
s-ethyl 2-s-4-methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl-4-phenylbutanoate, ethyl 2s-2-4s-4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl-4-phenylbutanoate, n-1-s-+-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanyl carboxyanhydride, n-1-s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine-n-carboxyanhydride, ethyl s-2-s-4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl-4-phenylbutyrate, n-1-s-ethoxycarbony1-3-phenylpropyl-l-alanine-n-carboxyanhydride, n-1-s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-n-carboxy-l-alanine anhydride nepa-nca, ecpp-aca
CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)N1C(C)C(=O)OC1=O
305.33
305.34
98%
70°C to 72°C
C16H19NO5
5608080
GFZFELCFSBCPDB-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-(4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4-phenylbutanoate
9922512
+12° (c=2 in Acetonitrile)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H317
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H317-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 430-360-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante