Learn More
chlorhydrate de diamine N-1-naphthylethylène, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10704191
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Dihydrochlorhydrate de diamine N-1-naphthylethylène, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1465-25-4
Formule moléculaire C12H16Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 259.174
Numéro MDL 12556
Clé InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
CID PubChem 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nom IUPAC N’-naphtalène-1-yléthane-1,2-diamine ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Spécification
Point de fusion 200°C
Couleur Beige
Conditionnement Cuve en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 259.17g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.