Learn More
N-(1-naphtyl)éthylènediamine, dichlorhydrate, 98 + %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10582194
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
N-(1-naphtyl)éthylènediamine, dichlorhydrate, > -98,0 % (sur substance sèche), C12H16Cl2N2, numéro CAS 1465-25-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1465-25-4
Numéro MDL MFCD00012556
Clé InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
CID PubChem 15106
ChEBI CHEBI:53452
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition 200°C
Point de fusion 200.0°C
Couleur Beige à Blanc ou Rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H14N2·2ClH
Formule linéaire C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Quantité 500 g
Beilstein 12, II, 699
Sensibilité (to sulfanilamide) Passes
Merck Index 15, 6491
Informations sur la solubilité Passes test
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Nom IUPAC N’-naphthalen-1-yléthane-1,2-diamine ; dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 259.17
Poids de la formule 259.17
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.