Learn More
Dichlorhydrate de n-(1-naphtyl)éthylènediamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride acts as a coupling agent for the spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols and sulfonamides. It is also used in the quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry. It is involved in the preparation of (N-1-naphthyl-ethylenediamine)-dichloroplatinum(II) by reacting with potassium tetrachloroplatinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le dichlorhydrate de N-(1-Naphthyl)éthylènediamine agit comme agent de couplage pour la détermination spectrophotométrique des amines aromatiques, des aminophénols, des phénylènediamines, des dinitroanilines, des chloroanilines, des thiols et des sulfonamides. Il est également utilisé dans l’analyse quantitative du nitrate et du nitrite dans les échantillons d’eau par colorimétrie. Il est impliqué dans la préparation du (N-1 -naphtyl-éthylènediamine)-dichloroplatine(II) en réagissant avec le tétrachloroplatine de potassium.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude, l’alcool, l’acide chlorhydrique dilué et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les acides halogènes et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride |
Point de fusion | 191°C to 199°C |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 3707471 |
Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
Merck Index | 14,6409 |
Informations sur la solubilité | Soluble in hot water,alcohol,dilute hydrochloric acid and acetone. |
Poids de la formule | 259.18 |
Pourcentage de pureté | 96% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M29L015 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | A17164.09,A17164.18 |
Y05K018 | Certificat d’analyse | 14/11/2024 | A17164.09,A17164.18 |
X04K009 | Certificat d’analyse | 05/11/2024 | A17164.09,A17164.18 |
W17K052 | Certificat d’analyse | 27/09/2024 | A17164.09,A17164.18 |
T10K021 | Certificat d’analyse | 29/07/2024 | A17164.09,A17164.18 |